Magnesio 10.000 mg/l in acido nitrico diluito (da MgO) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
MgO in HNO₃ 2-5%
Certificazioni: Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Informazioni per l'ordine: Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.