Stampa…
Gadolinio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Gd₂O₃) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
455362AEA 239 EUR
455362A 455364C
Gadolinio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Gd₂O₃) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di gadolinio
Gd₂O₃ in HNO₃ (2-5%)
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.