Stampa…
Cesio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da CsNO₃) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
455204KEA 328.2 EUR
455204K 455202Y
Cesio 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da CsNO₃) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di cesio
CsNO₃ in HNO₃ 2-5%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.