Stampa…
Cadmio soluzione standard, 1.000 mg/l Cd in acido nitrico dil. (da Cd) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
455142NEA 88.2 EUR
455142N 455144P
Cadmio soluzione standard, 1.000 mg/l Cd in acido nitrico dil. (da Cd) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di cadmio
Cd in HNO₃ 2-5%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.