Stampa…
Piombo 10.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Pb(NO₃)₂) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
455572YEA 240 EUR
455572Y 455574K
Piombo 10.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Pb(NO₃)₂) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di piombo
Pb(NO₃)₂ in HNO₃ 2-5%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.