Stampa…
Ammonio soluzione standard, 1.000 mg/l NH₄ in acqua ARISTAR® Standard monoelemento per cromatografia ionica
Fornitore: VWR Chemicals
458192MEA 164 EUR
458192M 458194G
Ammonio soluzione standard, 1.000 mg/l NH₄ in acqua ARISTAR® Standard monoelemento per cromatografia ionica
Standard Standard cationici Standard di ammonio
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.