Stampa…
Soluzioni standard con alluminio per ICP, ARISTAR®
Fornitore: VWR Chemicals
455002CEA 91.2 EUR
455002C 455012E 455014G 455004E
Soluzioni standard con alluminio per ICP, ARISTAR®
Standard Standard cationici Standard di allumnio
Al(NO₃)₃.9H₂O in HNO₃ 2-5%
Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.
Certificazioni: Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.
Informazioni per l'ordine: Il prodotto viene fornito completo di certificato di analisi.