Stampa…
Balsamo del Canada, Sigma-Aldrich®
Fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
60610-100ML 60610-25ML
60610-100MLEA 254 EUR
60610-100ML 60610-25ML
Balsamo del Canada, Sigma-Aldrich®
Balsamo del Canada
Densità: 0,915 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00132800
CAS Number: 8007-47-4
EINECS: 232-362-2
Merck Index: 13,00948