Balsamo del Canada, natural filtered
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 8007-47-4
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.5230
Merck Reference: 14,946
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00132800
Mounting medium for microscopy
Densità:
0,99 Flash Pt: 43 °C (109 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00132800 CAS Number: 8007-47-4 EINECS: 232-362-2 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,946 |