Nickel chromium alloy (80:20 w%), in filo, Ø 0.2 mm (0.008 in)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
45057.H4
45057.G9
45057.H4EA
55.4
EUR
45057.H4
45057.G9
Nickel chromium alloy (80:20 w%), in filo, Ø 0.2 mm (0.008 in)
Nickel chromium alloy (80:20 w%)
CAS No.: 11106-97-1
Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt%
Physical Form: ≈0.21g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00673110
Temperatura di stoccaggio:
Ambiente |
MDL Number:
MFCD00673110 CAS Number: 11106-97-1 |