Stampa…
Nickel chromium alloy (80:20 w%), in filo, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
42195.G9 42195.H4
42195.G9EA 38.9 EUR
42195.G9 42195.H4
Nickel chromium alloy (80:20 w%), in filo, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Nickel chromium alloy (80:20 w%)
CAS No.: 11106-97-1 Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt% Physical Form: ≈0.43g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00673110
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00673110
CAS Number: 11106-97-1