Nickel chromium alloy (80:20 w%) ≥99% (metals basis), in filo, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 11106-97-1
Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt%
Physical Form: ≈6.6g/m
Odour: Odourless
Temperatura di stoccaggio:
Ambiente |
MDL Number:
MFCD00673110 CAS Number: 11106-97-1 |