Nickel chromium alloy (80:20 w%), in filo, Ø 0.51 mm (0.02 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 11106-97-1
Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt%
Physical Form: ≈1.86g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00673110
Temperatura di stoccaggio:
Ambiente |
MDL Number:
MFCD00673110 CAS Number: 11106-97-1 |