Acrilamide-Bisacrilamide (37.5:1) 30% in soluzione acquosa
Fornitore: PanReac AppliChem
|
Pericolo
|
Synonyms:
Acrilamide-Bis
A3626.0500
A3626.1000
A3626.0500EA
106
EUR
A3626.0500
A3626.1000
Acrilamide-Bisacrilamide (37.5:1) 30% in soluzione acquosa
Acrilamide-Bis (32:1)
Densità:
1,03 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00080848 UN: 3426 ADR: 6.1,III |