Stampa…
Acrilamide-Bisacrilamide (29:1) 40% aqueous solution
Fornitore: PanReac AppliChem
Pericolo
Synonyms: Acrilamide-Bis
A0385.0500 A0385.1000
A0385.0500EA 75.7 EUR
A0385.0500 A0385.1000
Acrilamide-Bisacrilamide (29:1) 40% aqueous solution
Acrilamide-Bis (32:1)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00080848
UN: 3426
ADR: 6.1 III