Stampa…
(±)-3-Butyne-2-ol 55% ∼7.5 mol/l in soluzione acquosa per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20230.0100 8.20230.0500
8.20230.0100EA 35.6 EUR
8.20230.0100 8.20230.0500
(±)-3-Butyne-2-ol 55% ∼7.5 mol/l in soluzione acquosa per sintesi, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Butyne-2-ol
Formula: C₄H₆O
Densità: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004541
CAS Number: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
UN: 2929
ADR: 6.1 (3),II