3-Mercapto-1,2-propanediol 90% 90% in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
alpha-Thioglycerol, α-Monothioglycerol, Monothioglycerol, (±)-3-Mercapto-1,2-dihydroxy propane, 1-Thioglycerol, (±)-α-Monothioglycerine, (±)-1-Thioglycerine, (±)-3-Mercapto-1,2-propanediol
Formula:
C₃H₈O₂S Punto di ebollizione: 118 °C (5 mmHg) Densità: 1,23 g/cm³ Flash Pt: >112 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004879 CAS Number: 96-27-5 EINECS: 202-495-0 UN: 2810 |
Appearance | Clear colorless to yellow Viscous solution |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodimetric | ≥88 % |
HPLC | ≥96.0 % |