Stampa…
Acido lattico ≥90% Ph. Eur.
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: DL-Acido lattico
20370.297EA 111 EUR
20370.297 20370.366
Acido lattico ≥90% Ph. Eur.
Acido lattico
Attenzione: Non adatto per uso parenterale
Formula: H₃CCH(OH)COOH
Peso molecolare: 90,08 g/mol
Punto di ebollizione: 122 °C (20 hPa)
Punto di fusione: 53 °C
Densità: 1,11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004520
CAS Number: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Visualizza i codici
Assay 88.0 - 92.0 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification C Passes test
Appearance test Passes test
Ether-insoluble substances Passes test
Sugars and other reducing substances Passes test
Citric, oxalic and phosphoric acids Passes test
Relative density 1.200 - 1.210
SO4 (Sulphate) Max. 200 ppm
Ca (Calcium) Max. 200 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Sulphated ash Max. 0.1 %
Residual solvents Passes test