Stampa…
Acido lattico ≥90% in soluzione acquosa, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: DL-Acido lattico
20366.293EA 106 EUR
20366.293 20366.464
Acido lattico ≥90% in soluzione acquosa, TECHNICAL
Acido lattico
Formula: H₃CCH(OH)COOH
Peso molecolare: 90,08 g/mol
Punto di ebollizione: 122 °C (20 hPa)
Punto di fusione: 53 °C
Densità: 1,11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004520
CAS Number: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Visualizza i codici
Assay Min. 90 %