Stampa…
Acido lattico ≥90% in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®, puro
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: DL-Acido lattico
20356.298EA 91.2 EUR
20356.298 20356.323
Acido lattico ≥90% in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®, puro
Acido lattico
Formula: H₃CCH(OH)COOH
Peso molecolare: 90,08 g/mol
Punto di ebollizione: 122 °C (20 hPa)
Punto di fusione: 53 °C
Densità: 1,11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004520
CAS Number: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Visualizza i codici
Assay Min. 90 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm