Stampa…
L(+)-Acido lattico ∼90%, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, E270 adatto a essere utilizzato come eccipiente, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Pericolo
Synonyms: (S)-(+)-Acido lattico
1.00366.2500 1.00366.9025
1.00366.2500EA 404 EUR
1.00366.2500 1.00366.9025
L(+)-Acido lattico ∼90%, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, E270 adatto a essere utilizzato come eccipiente, SAFC®
L(+)-Acido lattico
Formula: C₃H₆O₃
Peso molecolare: 90,08 g/mol
Densità: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00064266
CAS Number: 79-33-4
EINECS: 201-196-2