L(+)-Acido lattico ∼85 - 90% in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(S)-(+)-Acido lattico
CAS No.: 79-33-4
Molecular Formula: C3H6O3
Formula Weight: 90.08
Flash Point:
Formula:
C₃H₆O₃ Peso molecolare: 90,08 g/mol Punto di fusione: 18 °C Densità: 1,209 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064266 CAS Number: 79-33-4 EINECS: 201-196-2 Merck Index: 14,5337 |