Stampa…
Acido lattico ≥85.0-90.0% in soluzione acquosa ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
36415.22 36415.36 36415.A3
36415.22EA 32.3 EUR
36415.22 36415.36 36415.A3
Acido lattico ≥85.0-90.0% in soluzione acquosa ACS
Acido lattico
CAS No.: 50-21-5 Molecular Formula: C3H6O3 Formula Weight: 90.08 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.209 Refractive Index: 1.4270 Appearance: Colourless to yellow Melting Point: 18° Boiling Point: 122°/15mm Beilstein Reference: 1209341 Merck Reference: 14,5336 MDL No.: MFCD00004520
Formula: H₃CCH(OH)COOH
Punto di ebollizione: 122 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 18 °C
Densità: 1,209
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004520
CAS Number: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Merck Index: 14,5336