Stampa…
Acido lattico 90%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: DL-Acido lattico
125060010 125060025 125060250 125065000 125060100
ACRO125060010EA 63.8 EUR
ACRO125060010 ACRO125060025 ACRO125060250 ACRO125065000 ACRO125060100
Acido lattico 90%
Acido lattico
Formula: H₃CCH(OH)COOH
Peso molecolare: 90,08 g/mol
Punto di ebollizione: 122 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 18 °C
Densità: 1,2 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004520
CAS Number: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4252 to 1.4272 (20°C, 589 nm)
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation -0.05° to +0.05° (25°C, 589 nm) (neat)
Acids (Citric,oxalic,phosphoric or tartaric) Passes test
Titration with NaOH 88.0 to 92.0 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Sugars Passes test