Stampa…
Acido lattico 10% in soluzione acquosa
Fornitore: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Pericolo
Synonyms: DL-Acido lattico
SR0021H SR0021K
OXOISR0021HEA 72 EUR
OXOISR0021H OXOISR0021K
Acido lattico 10% in soluzione acquosa
Acido lattico
Formula: H₃CCH(OH)COOH
Peso molecolare: 90,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004520
CAS Number: 50-21-5
EINECS: 200-018-0