Stampa…
Gomma adragante, in polvere
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Tragacanth, Tragacanth gum
A18502.22 A18502.36
A18502.22EA 65.5 EUR
A18502.22 A18502.36
Gomma adragante, in polvere
Gomma adragante
CAS No.: 9000-65-1 Odour: Odourless Merck Reference: 14,4581 MDL No.: MFCD00131255
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00131255
CAS Number: 9000-65-1
EINECS: 232-552-5
Merck Index: 14,4581