Stampa…
Amido solubile, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
21153.135EA 83.3 EUR
21153.135 21153.181 21153.237 21153.290
Amido solubile, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Amido solubile
Formula: (C₆H₁₀O₅)n
Peso molecolare: 162,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082026
CAS Number: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878
Visualizza i codici
Appearance White fine powder
pH (2 %) 5,5 - 7,5
Sensitivity Passes test
Residuo alla combustione Max. 0.4 %
Loss on drying (105°C; 2 h) Max. 10 %
Sostanze riducenti (come C12H22O11) Max. 0.7 %