Amido solubile ISO per analisi, Millipore®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
(C₆H₁₀O₅)n Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082026 CAS Number: 9005-84-9 EINECS: 232-686-4 Merck Index: 13,08878 |