Stampa…
Amido solubile ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
424490020 424491000 424495000 424490100
ACRO424490020EA 308 EUR
ACRO424490020 ACRO424491000 ACRO424495000 ACRO424490100
Amido solubile ACS
Amido solubile
Formula: (C₆H₁₀O₅)n
Punto di fusione: 256…258 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082026
CAS Number: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility Passes test
Residue after ignition ≤0.4 %
pH 5.0 to 7.0 (2 % solution at 25.0°C)
Sensitivity Passes test