Amido solubile per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
177130010
177132500
177130050
ACRO177130010EA
175
EUR
ACRO177130010
ACRO177132500
ACRO177130050
Amido solubile per analisi
Amido solubile
Formula:
(C₆H₁₀O₅)n Punto di fusione: 256…258 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082026 CAS Number: 9005-84-9 EINECS: 232-686-4 Merck Index: 13,08878 |
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤10 % |
Sulfated ash | ≤0.5 % |
Identification | Positive |
pH | 5 to 7.5 (2 % at 25°C) |
Sensitivity | Passes test |