Stampa…
Agarosio, Millipore®
Fornitore: Merck
1.16801.0025 1.16801.0250
1.16801.0025EA 80.7 EUR
1.16801.0025 1.16801.0250
Agarosio, Millipore®
Agarosio
Punto di fusione: 60…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081294
CAS Number: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM