Agarosio, Electran, wide range, low melting per elettroforesi
Fornitore: VWR Chemicals
Agarosio a bassa temperatura di gelificazione,oltre a questa caratteristica presenta un basso contenuto di solfato e un'elevata chiarezza ottica. Utilizzabile per elettroforesi di proteine e acidi nucleici e per l'immobilizzazione di sostanze labili al calore (batteri, lieviti, cellule eucariotiche) proprio grazie al basso punto di gelificazione. Questa proprietà inoltre permette il recupero di proteine e acidi nucleici evitando la denaturazione
- Free from DNases and RNases
Punto di fusione:
60…90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00081294 CAS Number: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |
|
DNA binding | Assente |
DNasi, RNasi | Assente |
Elettroendoosmosi (-Mr) | Max 0.10 |
Punto di fusione (1,5 %; acqua) | Max. 65 °C |
Resistenza del gel (1,5 %; acqua) | Min. 200 g/cm² |
Temperatura di gelificazione(1,5%;acqua) | Max. 26 - 30 °C |
SO4 (Solfato) | Max. 0,1 % |