Stampa…
Agarosio 15, Electran per elettroforesi
Fornitore: VWR Chemicals
443023REA 146 EUR
443023R 443025T 443024S
Agarosio 15, Electran per elettroforesi
Agarosio
Agarose 15 è ideale per elettroforetiche delle sieroproteine e per immunoelettroforesi (IEP). Inoltre, può essere utilizzato per l'elettroforesi del DNA. È caratterizzato da elettroendosmosi media e da resistenza elevata del gel.
  • Esente da DNasi e RNasi
Punto di fusione: 60…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081294
CAS Number: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Resistenza del gel (1,5 %; acqua) Min. 1800 g/cm²
Temperatura di gelificazione(1,5%;acqua) Conforme
Elettroendoosmosi (-Mr) 0,15 - 0,19
Solfati Max. 0,20 %
Residuo alla combustione Max. 1,0 %
Perdita all'essiccamento Max. 10,0 %