Agarosio 25, Electran per elettroforesi
Fornitore: VWR Chemicals
Agarosio 25 è adatto per l'uso in molte tecniche elettroforetiche ed è particolarmente raccomandato per immunoelettroforesi. L'alto valore di elettroendosmosi permette l'ottimo posizionamento durante il legame antigene anticorpo
- Esente da DNasi e RNasi
Punto di fusione:
60…90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00081294 CAS Number: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |
|
Elettroendoosmosi (-Mr) | 0.23 0.26 |
Resistenza del gel (1,5 %; acqua) | Min. 650 g/cm² |
Temperatura di gelificazione (1,5 %; acqua) | 34.5 37.5 °C |
SO4 (Solfato) | Max. 0.2 % |
Umidità | Max. 10 % |