Stampa…
Agarosio (100 bp - 23 kb), Electran, DNA grade per elettroforesi
Fornitore: VWR Chemicals
438792UEA 172 EUR
438792U 438795A
Agarosio (100 bp - 23 kb), Electran, DNA grade per elettroforesi
Agarosio
L'agarosio per DNA è adatto per la maggior parte delle separazioni di DNA o RNA ed è perfetto per la separazione di frammenti di DNA più grandi di 1000 bp. Per applicazioni che richiedono una specifica più rigorosa, si consiglia di utilizzare l'agarosio puro per DNA.
  • Esente da DNasi e RNasi
Punto di fusione: 60…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081294
CAS Number: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
DNA binding Conforme
Elettroendoosmosi (-Mr) 0,08 - 0,11
Temperatura di gelificazione(1,5%;acqua) 34 to 37°C
Resistenza del gel (1,5 %; acqua) Min. 2300 g/cm²
Residuo alla combustione Max. 1,0 %
Perdita all'essiccamento Max. 10,0 %