Agarosio, Electran, alta risoluzione per elettroforesi
Fornitore: VWR Chemicals
L'agarosio ad alta risoluzione a basso punto di fusione è particolarmente indicato per la separazione e la risoluzione di frammenti PCR e RT-PCR. Risoluzione tra le 50 pb e 1 kb.
- Esente da DNasi e RNasi
Punto di fusione:
60…90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00081294 CAS Number: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |
|
DNA binding | Passes |
DNasi, RNasi | Passes |
Elettroendoosmosi (-Mr) | Max. 0,13 |
Resistenza del gel (4%) | Min. 1400 g/cm² |
Temperatura di gelificazione (4%) | 32,5 - 38,0 °C |
Punto di fusione (4%) | Max. 90 °C |
Residuo alla combustione | Max. 1,0 % |
Perdita all'essiccamento | Max. 10,0 % |
SO4 (Solfato) | Max. 0,15 % |