Stampa…
Agarosio, Electran, alta risoluzione, bassa fusione per elettroforesi
Fornitore: VWR Chemicals
436552VEA 386 EUR
436552V 436553W
Agarosio, Electran, alta risoluzione, bassa fusione per elettroforesi
Agarosio
For analytical gel separations of DNA/RNA below 1000 base pairs where a higher gel strength for ease of manipulation is required
  • Free from DNases and RNases
Punto di fusione: 60…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081294
CAS Number: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Moisture content Max. 10 %
Sulfate content Max. 0.15 %
Gel strength (at 4%) Min. 500 g/cm²
EEO, -Mr Max. 0.15
Gelling temperature (at 4%) Max. 35 °C
Melting temperature (at 4%) Max. 65 °C
Appearance Passes
Ash content Max. 1 %
DNA binding Passes
RNase / DNase Not detected