Agarosio ME for electrophoresis of macromolecules
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 9012-36-6
MDL No.: MFCD00081294
Punto di fusione:
60…90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00081294 CAS Number: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |