Stampa…
Cellulosa, microcrystalline
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Microcrystallinecellulose
A17730.36 A17730.0C A17730.0E
A17730.36EA 71.3 EUR
A17730.36 A17730.0C A17730.0E
Cellulosa, microcrystalline
Cellulosa
CAS No.: 9004-34-6 Physical Form: Powder Appearance: White Merck Reference: 14,1965 MDL No.: MFCD00081512
Formula: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Peso molecolare: 342.3 g/mol
Punto di fusione: 260…270 °C
Densità: 1.27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081512
CAS Number: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 14,1965