Stampa…
Streptomicina solfato
Fornitore: PanReac AppliChem
Attenzione
A1852.0025 A1852.1000
A1852.0025EA 41.5 EUR
A1852.0025 A1852.1000
Streptomicina solfato
Streptomycin sulphate
Formula: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
Punto di fusione: 250 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00037023
CAS Number: 3810-74-0
EINECS: 223-286-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08983