Stampa…
L(-)-Xilosio ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (2S,3R,4S)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal, L-(-)-Xylose
B21622.06 B21622.14 B21622.22
B21622.06EA 47.3 EUR
B21622.06 B21622.14 B21622.22
L(-)-Xilosio ≥99%
L(-)-Xilosio
Purity: 99% CAS No.: 609-06-3 Molecular Formula: C5H10O5 Formula Weight: 150.13 Melting Point: 147-151° Beilstein Reference: 1723080
Formula: C₅H₁₀O₅
Peso molecolare: 150,13 g/mol
Punto di ebollizione: 331 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 147…151 °C
Densità: 1,525
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151096
CAS Number: 609-06-3
EINECS: 210-174-1