Stampa…
L(-)-Xilosio 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (2S,3R,4S)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal, L-(-)-Xylose
225990050 225990250 225991000
ACRO225990050EA 47.9 EUR
ACRO225990050 ACRO225990250 ACRO225991000
L(-)-Xilosio 99+%
L(-)-Xilosio
Formula: C₅H₁₀O₅
Peso molecolare: 150,13 g/mol
Punto di ebollizione: 331 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 150…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151096
CAS Number: 609-06-3
EINECS: 210-174-1
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -18° to -20° (20°C, 589 nm) (c=10, H2O) (after 24 h)
Loss on ignition ≤0.1 %