Stampa…
L(-)-Mannose ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, L-(-)-Mannose
A17722.01 A17722.03 A17722.06
A17722.01EA 47.5 EUR
A17722.01 A17722.03 A17722.06
L(-)-Mannose ≥99%
L(-)-Mannose
Purity: 99% CAS No.: 10030-80-5 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 129-131° Beilstein Reference: 1724628
Formula: C₆H₁₂O₆
Peso molecolare: 180,16 g/mol
Punto di ebollizione: 376 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 129…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00136021
CAS Number: 10030-80-5
EINECS: 233-080-2