L(-)-Mannose 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
(2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, L-(-)-Mannose
227590010
227592500
227590050
ACRO227590010EA
129
EUR
ACRO227590010
ACRO227592500
ACRO227590050
L(-)-Mannose 99+%
L(-)-Mannose
Formula:
C₆H₁₂O₆ Peso molecolare: 180,16 g/mol Punto di ebollizione: 376 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 129…131 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00136021 CAS Number: 10030-80-5 EINECS: 233-080-2 |
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % |
HPLC | ≥99.0 % (ELSD) |
Specific optical rotation | -13.5° to -15.5° (20°C, 589 nm) (c=4, water, NH3) |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |