L(-)-Glucosio, anidro 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
(2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
A17496.03
A17496.06
A17496.03EA
109
EUR
A17496.03
A17496.06
L(-)-Glucosio, anidro 98%
L(-)-Glucosio
Purity: 98%
CAS No.: 921-60-8
Molecular Formula: C6H12O6
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 148-157°
Beilstein Reference: 1724626
Formula:
C₆H₁₂O₆ Peso molecolare: 180,16 g/mol Punto di ebollizione: 376 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 148…157 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00148913 CAS Number: 921-60-8 EINECS: 213-068-3 |