L(-)-Glucosio 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
(2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
Formula:
C₆H₁₂O₆ Punto di ebollizione: 376 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 153…156 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00148913 CAS Number: 921-60-8 EINECS: 213-068-3 |
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless |
HPLC | ≥97.5 % (ELSD) |
Specific optical rotation | -50° to -54° (20°C, 589 nm) (c=10, H2O, NH3) |