Stampa…
L(-)-Galattosio ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2S,3R,4R,5S)-Pentahydroxyhexanal, L-Galactose
B21448.MC B21448.ME
B21448.MCEA 107 EUR
B21448.MC B21448.ME
L(-)-Galattosio ≥98%
L(-)-Galattosio
Purity: 98% CAS No.: 15572-79-9 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 163-165° Beilstein Reference: 1724622
Formula: C₆H₁₂O₆
Peso molecolare: 180,16 g/mol
Punto di fusione: 163…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063833
CAS Number: 15572-79-9
EINECS: 239-630-8