Stampa…
L(+)-Arabinosio, Millipore®
Fornitore: Merck
Synonyms: Pectinose, Pectin Sugar
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01492.0100 1.01492.5000
1.01492.0100EA 350 EUR
1.01492.0100 1.01492.5000
L(+)-Arabinosio, Millipore®
L(+)-Arabinosio
Formula: C₅H₁₀O₅
Peso molecolare: 150,13 g/mol
Punto di ebollizione: 331 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 158…160 °C
Densità: 1,585 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067709
CAS Number: 5328-37-0
EINECS: 226-214-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ad925ac21d4f12371621b1c44dbb6cda0a12da8&vid=074282322b97bda3b5529c78c0d7f2999828e0a5&prid=web&clid=SAPDAM