L(+)-Arabinosio ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Pectinose, Pectin Sugar
Purity: 99%
CAS No.: 87-72-9
Molecular Formula: C5H10O5
Formula Weight: 150.13
Physical Form: Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 155-160°
Beilstein Reference: 1723085
Merck Reference: 14,761
Optical Rotation: +104° (c=10 in water, 24h)
MDL No.: MFCD00067709
Formula:
C₅H₁₀O₅ Punto di ebollizione: 331 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 155…160 °C Densità: 1,585 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00067709 CAS Number: 5328-37-0 EINECS: 201-767-6 Merck Index: 14,761 |