Stampa…
D(-)-Fruttosio, Millipore®
Fornitore: Merck
Synonyms: D(-)-Levulosio
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04007.0250 1.04007.1000
1.04007.0250EA 40.8 EUR
1.04007.0250 1.04007.1000
D(-)-Fruttosio, Millipore®
D(-)-Fruttosio
Formula: C₆H₁₂O₆
Punto di ebollizione: 552 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 100…110 °C
Densità: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00148910
CAS Number: 57-48-7
EINECS: 200-333-3
Merck Index: 13,04295
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c96c34b23753d10b06108938876644c747995c&vid=6d952afc3154d3befcf243a015f513a9130c0835&prid=web&clid=SAPDAM